Anti-CIC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-11721R-CY3
BOSSBS-11721R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11721R-CY3
Anti-CIC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Transcriptional repressor which may play a role in development of the central nervous system (CNS).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CIC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité