Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11725R-FITC
BOSSBS-11725R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11725R-FITC
Anti-GDAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Glutathione S-transferases (GSTs) function to conjugate reduced glutathione to many exogenous and endogenous hydrophobic electrophiles. Although it shares the carboxy and amino-terminal glutathione S-transferase domains, GDAP1 is characterized as a GST-like protein because it contains an extended GST domain II and a predicted transmembrane domain, two characteristics which are unusual for GST family members. GDAP1 may function in a signal transduction pathway that is responsible for ganglioside-induced neurite differentiation and also may play a role in protecting myelin membranes from free-radical damage. Mutations in the gene encoding GDAP1 is the cause of many forms of Charcot-Marie-Tooth disease, a common inherited disorder of the peripheral nervous system that is characterized by reduced nerve conduction velocities, slow progressive distal muscle atrophy and absent deep tendon reflexes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GDAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité