Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEXA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11726R-CY5
BOSSBS-11726R-CY5EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-11726R-CY5
Anti-HEXA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Hexosaminidase A (HEXA), also designated beta-Hexosaminidase A, is a trimer composed of one å chain, one ∫-A chain and one ∫-B chain and is found in the lysosomes of cells. HEXA, along with the cofactor CM2 activator protein, catalyzes the degradation of GM2 ganglioside and other molecules containing terminal N-acetyl hexosamines in the brain and other tissues. A mutation in the å subunit of hexosaminidase is the cause of Tay-Sachs disease (TSD), also known as GM2-gangliosidosis type I. TSD is a fatal autosomal recessive lysosomal storage disease of the central nervous system (CNS) caused by insufficient activity of the HEXA enzyme that results in a failure to process GM2 gangliosides. The accumulation of GM2 ganglioside in the absence of HEXA activity causes progressive destruction of the CNS.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HEXA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité