Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNQ2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Bioss
BS-11728R-PE
BOSSBS-11728R-PEEA 912 EUR InStock
BOSSBS-11728R-PE
Anti-KCNQ2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Epilepsy affects about 0.5% of the world’s population and has a large genetic component. Epilepsy results from an electrical hyperexcitability in the central nervous system. Potassium channels are important regulators of electrical signaling, determining the firing properties and responsiveness of a variety of neurons. Benign familial neonatal convulsions (BFNC), an autosomal dominant epilepsy of infancy, has been shown to be caused by mutations in the KCNQ2 or the KCNQ3 potassium channel genes. KCNQ2 and KCNQ3 are voltage-gated potassium channel proteins with six putative transmembrane domains. Both proteins display a broad distribution within the brain, with expression patterns that largely overlap.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100

Type: Primary
Antigen: KCNQ2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité