Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1172R-HRP
BOSSBS-1172R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-1172R-HRP
Anti-CDH2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Cadherins are calcium-dependent cell adhesion proteins. They preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types. Acts as a regulator of neural stem cells quiescence by mediating anchorage of neural stem cells to ependymocytes in the adult subependymal zone: upon cleavage by MMP24, CDH2-mediated anchorage is affected, leading to modulate neural stem cell quiescence. CDH2 may be involved in neuronal recognition mechanism. In hippocampal neurons, may regulate dendritic spine density (By similarity).

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CDH2
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité