Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTMR2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11733R-FITC
BOSSBS-11733R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11733R-FITC
Anti-MTMR2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Myotubularin and the myotubularin-related proteins (MTMR1-9) belong to a highly conserved family of eukaryotic phosphatases. They are protein tyrosine phosphatases that utilize inositol phospholipids, rather than phosphoproteins, as substrates. MTMR family members hydrolyze both Phosphatidylinositol 3-phosphate (PtdIns3P) and PtdIns(3,5)P2. MTMR2 interacts with MTMR5, an inactive family member that increases the enzymatic activity of MTMR2 and dictates its subcellular localization. Mutations in MTMR2 cause autosomal recessive Charcot-Marie-Tooth type 4B1 (CMT4B1), which is characterized by reduced nerve conduction velocities, focally folded myelin sheaths and demyelination. MTMR3 and MTMR4 can either interact with each other or self associate. MTMR6 regulates the activity of the calcium-activated potassium channel 3.1. MTMR9 regulates the activity of MTMR7 and MTMR8.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MTMR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité