Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NDUFS7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11734R-CY7
BOSSBS-11734R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11734R-CY7
Anti-NDUFS7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Located in the mitochondrial inner membrane, mitochondrial complex I is the first and largest enzyme in the electron transport chain of oxidative phosphorylation. By oxidizing NADH that is produced in the Krebs cycle, this complex utilizes the two electrons to reduce ubiquinone to ubiquinol, thereby initiating the passage of electrons to successive complexes and ultimately leading to the reduction of oxygen to water. Mitochondrial complex I consists of over 40 subunits and is of considerable clinical interest since defects in any of the subunits can lead to various myopathies and neuropathies. As a subunit of mitochondrial complex I, NDUFS7 (NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 7), also designated NADH-ubiquinone oxidoreductase 20 kDa subunit, is a 213 amino acid protein that is suggested to be required for catalytic activity. Defects in the gene encoding NDUFS7 are the cause of Leigh syndrome, a severe neurological disorder that is characterized by bilaterally symmetrical necrotic lesions in subcortical brain regions.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NDUFS7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité