Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPC2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11736R-HRP
BOSSBS-11736R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11736R-HRP
Anti-NPC2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
NPC2 is a secreted protein mapping against gene 14q24.3 (1,2). NPC2 regulates the lipid composition of sperm membranes during maturation in the epididymis(1,2). Mutations in the NPC2 gene may cause Nieman-Pick type C2 disease and frontal lobe atrophy (1,2,3). Nieman-Pick type C2 is a fatal hereditary disease characterized by defective lysosome release of cholesterol (3). The disease is caused by HE1 deficiency, a lysosmal protein proven to be undetectable in fibroblasts from NPC2 patients (3). This differentiates NPC2 from NPC1, as NPC1 has HE1 protein present (3).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NPC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité