Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DMPK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11742R-FITC
BOSSBS-11742R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11742R-FITC
Anti-DMPK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Myotonic dystrophy protein kinase is a multi-domain protein kinase found in muscle that is activated in response to G protein second messengers and proteolysis (1). DMPK is implicated in myotonic muscular dystrophy (DM), an autosomal dominant-inherited disorder that predominately affects skeletal and cardiac muscle and causes defects in cardiac conduction (2,3). DM arises through expansion of CTG repeats in the 3’-UTR of the DMPK gene (4). Mutant DMPK transcripts with an extended region of CUG repeats are retained in the nucleus (5). These transcripts also influence the expression of the DM locus-associated homeodomain protein (DMAHP)/SIX5, to mediate in part the DM phenotype (6). Other substrates for DMPK include myogenin, L-type calcium channels, and Phospholemman (PLM) (1).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DMPK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité