Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ELAVL2 + ELAVL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11743R-A555
BOSSBS-11743R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11743R-A555
Anti-ELAVL2 + ELAVL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The Elav-like genes encode for a family of RNA-binding proteins. Elav, a Drosophila protein and the first described member, is expressed immediately after neuroblastic differentiation into neurons and is necessary for neuronal differentiation and maintenance. Several mammalian Elav-like proteins, designated HuC, HuD and Hel-N1, are also expressed in postmitotic neurons. An additional mammalian homolog, HuR, which is also designated HuA, is ubiquitously expressed and is also overexpressed in a wide variety of tumors. Characteristically, these homologs all contain three RNA recognition motifs (RRM) and they specifically bind to AU-rich elements (ARE) in the 3'-untranslated region of mRNAs transcripts. ARE sites target mRNA for rapid degradation and thereby regulate the expression levels of genes involved in cell growth and differentiation. When Elav-like proteins associate with these ARE sites this degradation is inhibited, leading to an increased stability of the corresponding transcript. Elav proteins function within the nucleus, and they are shuttled between the nucleus and cytoplasm by a nuclear export signal, which is a regulatory feature of the Elav-like proteins as it limits their accessibility to ARE sites.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ELAVL2 + ELAVL4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité