Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP2R2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11749R-A555
BOSSBS-11749R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11749R-A555
Anti-PPP2R2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
In eukaryotes, the phosphorylation and dephosphorylation of proteins on serine and threonine residues is an essential means of regulating a broad range of cellular functions, including division, homeostasis and apoptosis. A group of proteins that are intimately involved in this process are the protein phosphatases. In general, the protein phosphatase (PP) holoenzyme is a trimeric complex composed of a regulatory subunit, a variable subunit and a catalytic subunit. Four major families of protein phosphatase catalytic subunits have been identified, designated PP1, PP2A, PP2B (calcineurin) and PP2C. An additional protein phosphatase catalytic subunit, PPX (also known as PP4) is a putative member of a novel PP family. The PP2A family comprises subfamily members PP2Aå and PP2A∫. The PP2A catalytic subunit associates with a variety of regulatory subunits. The B family of regulatory subunits (including B55, B56 and PR72/130 subfamilies) is believed to participate in substrate specificity and catalytic activity. PP2A-B55, also known as PP2A regulatory subunit subfamily B55 or PP2A-B1, is a B subfamily consisting of four B55 isoforms (Alpha,Beta, Gamma and Delta) encoded by four distinct genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PPP2R2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité