Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-REEP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11752R-CY5
BOSSBS-11752R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11752R-CY5
Anti-REEP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Transport of G protein-coupled receptors (GPCRs) to the cell surface membrane is critical for receptor-ligand recognition. Mammalian GPCR odorant receptors (ORs), when heterologously expressed in cells, are poorly expressed on the cell surface. REEP1 (receptor expression-enhancing protein 1), is a 201 amino acid multi-pass mitochondrion membrane protein that belongs to the DP1 family. REEP1 interacts with odorant receptor proteins and may enhance the cell surface expression of odorant receptors. Mutations in the REEP1 gene are the third most common cause of hereditary spastic paraplegia (HSP) after spastin and atlastin gene mutations. Mutations in the REEP1 gene also cause spastic paraplegia autosomal dominant type 31, a neurodegenerative disorder. The REEP1 gene is conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, chicken, zebrafish, A.thaliana and rice, and maps to human chromosome 2p11.2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: REEP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité