Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF135 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11753R-A750
BOSSBS-11753R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11753R-A750
Anti-RNF135 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. RNF135 (RING finger protein 135), also known as L13, is a 432 amino acid protein that contains one RING-type zinc finger and one SPRY domain. Via its RING-type zinc finger, RNF135 may play a role in transcriptional regulation and protein degradation events. Defects in the gene encoding RNF135 are the cause of RNF135-related overgrowth syndrome which is characterised by learning disabilities, facial dysmorphism and increased weight and height. Multiple isoforms of RNF135 exist due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: RNF135
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 288-360/432
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité