Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCGN Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11754R-FITC
BOSSBS-11754R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11754R-FITC
Anti-SCGN Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
SCGN is a 276 amino acid cytoplasmic protein that contains six EF-hand domains and is related to the calicium-binding proteins Calretinin and Calbindin D28K. Expressed in a variety of tissues including stomach, thyroid, colon, brain and neuroendocrine cells, SCGN is thought to be involved in cell proliferation and KCl (potassium chloride)-mediated calcium flux events. Through its interaction with KCl and its subsequent ability to modulate calcium storage pools within the cell, SCGN may function to negatively control growth and differentiation rates and, thus, indirectly inhibit cell replication.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SCGN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité