Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SULT4A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11763R-A350
BOSSBS-11763R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11763R-A350
Anti-SULT4A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Sulfation is an essential conjugation reaction that increases the water solubility of many compounds, thereby influencing their renal excretion and also resulting in the formation of active metabolites. SULT4A1 (sulfotransferase family 4A, member 1), whose alternative names include brain sulfotransferase-like protein, nervous system sulfotransferase, NST, SULTX3, hBR-STL-1, BRSTL1, BR-STL-1, MGC40032 and DJ388M5.3, is a 284 amino acid protein showing cytoplasmic localization. As a member of the sulfotransferase 1 family, SULT4A1 plays a role in elimination of xenobiotics, activation of procarcinogens and regulation of hormones. SULT4A1 is highly expressed in cerebral cortex and frontal lobe, with lower expression in cerebellum, temporal and occipital lobes. Two SULT4A1 isoforms exist to alternative splicing events. The gene encoding SULT4A1 maps to human chromosome 22q13.2, a region which has been implicated in predisposition to schizophrenia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SULT4A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité