Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CCDC54 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11764R-A647
BOSSBS-11764R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-11764R-A647
Anti-CCDC54 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
OPA1 is a 120kDa protein belonging to the dynamin family. The OPA1 gene has been localized to 3q29. The gene is targeted to mitochondria and is involved in mitochondrial biogenesis. Defects in OPA1 are a cause of optic atrophy type 1. OPA1 is mostly expressed in retina but can also be expressed in brain, testis, heart and skeletal muscle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC54
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité