Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYT14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11765R-A647
BOSSBS-11765R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11765R-A647
Anti-SYT14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Synaptotagmins are a large gene family of synaptic vesicle type III integral membrane proteins that function as regulators of both exocytosis and endocytosis and are involved in neurotransmitter secretion from small secretory vesicles. Synaptotagmin XIV, also known as SytXIV, is a 555 amino acid single-pass type III membrane protein belonging to the Synaptotagmin family. With the ability to form heterodimers, Synaptotagmin XIV mainly exists as a homodimer and contains two C2 domains, an N-terminal transmembrane domain and a putative fatty-acylation site. Synaptotagmin XIV is Ca2+-independent and may function in the trafficking and exocytosis of secretory vesicles to tissues outside the brain. Disruption of Synaptotagmin XIV may be affiliated with neurodevelopmental abnormalities. Synaptotagmin XIV exists as six alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene on human chromosome 1q32.2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SYT14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité