Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TF2D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11766R-A488
BOSSBS-11766R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11766R-A488
Anti-TF2D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
In eukaryotic systems, initiation of transcription from protein-coding genes is a complex process requiring RNA polymerase II and broad families of auxiliary transcription factors. Such factors can be divided into two major functional classes: the basal factors that are required for transcription of all Pol II genes, including TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF and TFIIH; and sequence-specific factors that regulate gene expression. The basal transcription factors and Pol II form a specific multiprotein complex near the transcription start site by interacting with core promotor elements such as the TATA box generally located 25-30 base pairs upstream of the transcription start site. Binding of TFIID to the TATA element initiates assembly of the other factors into a pre-initiation complex. The TATA-binding subunit of TFIID (designated TFIIDt or TBP) from higher eukaryotes contains a highly conserved 180 amino acid C-terminal domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TFIID/TATA binding protein TBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité