Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBCE Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11767R
BOSSBS-11767REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-11767R
Anti-TBCE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Microtubules, the primary component of the cytoskeletal network, are highly dynamic structures composed of Alpha/Beta Tubulin heterodimers. Biosynthesis of functional microtubules involve the participation of several chaperones, termed Tubulin folding cofactors A (TBCA), D (TBCD), E (TBCE) and C (TBCC), that act on folding intermediates downstream of the cytosolic chaperon, alternatively named TCP. TBCE (tubulin folding cofactor E), also known as HRD, KCS, KCS1 or pac2, is a 527 amino acid cytoplasmic protein containing one CAP-Gly domain and seven LRR (leucine-rich) repeats. TBCE is involved in the second step of the Tubulin folding pathway and is implicated in the maintenance of the neuronal microtubule network. TBCE associates with microtubules and proteasomes, and protects against misfolded protein stress. Mutations in the gene encoding TBCE are the cause of hypoparathyroidism-retardation-dysmorphism syndrome and Kenny-Caffey syndrome type 1.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TBCE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité