Anti-TMEM158 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-11770R-CY3
BOSSBS-11770R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11770R-CY3
Anti-TMEM158 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Receptor for brain injury-derived neurotrophic peptide (BINP), a synthetic 13-mer peptide.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TMEM158
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité