Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tetanus Toxin heavy chain Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11772R
BOSSBS-11772REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11772R
Anti-Tetanus Toxin heavy chain Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tetanus toxin acts by inhibiting neurotransmitter release. It binds to peripheral neuronal synapses, is internalized and moves by retrograde transport up the axon into the spinal cord where it can move between postsynaptic and presynaptic neurons. It inhibits neurotransmitter release by acting as a zinc endopeptidase that catalyzes the hydrolysis of the 76-Gln-|-Phe-77 bond of synaptobrevin-2. The precursor polypeptide is subsequently cleaved to yield subchains L and H. These remain linked by a disulfide bridge and are non-toxic after separation.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Tetanus Toxin heavy chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité