Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATXN8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11775R-HRP
BOSSBS-11775R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-11775R-HRP
Anti-ATXN8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Twinkle, also known as PEO1 (Progressive external ophthalmoplegia 1 protein), PEOA3, SANDO or TWINL, is a mitochondrial protein that functions as a 5’-3’ nucleotide-dependent DNA helicase. Colocalized with mtDNA (mitochondrial DNA) in mitochondrial nucleoids, Twinkle is important in the metabolism and maintenance of mtDNA, playing a crucial role in the regulation of mtDNA copy numbers. Twinkle is expressed at high levels in testis, pancreas and skeletal muscle and exists as three isoforms due to alternative splicing events. Defects in the gene encoding Twinkle are the cause of two conditions: progressive external ophthalmoplegia with mitochondrial DNA deletions autosomal dominant 3 (PEOA3) and sensory ataxic neuropathy dysarthria and ophthalmoparesis (SANDO). PEOA3 is characterized by ptosis and weak muscles, while SANDO is characterized by ophthalmoparesis, dysarthria and sensory ataxic neuropathies.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ATXN8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité