Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZFYVE27 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11777R-HRP
BOSSBS-11777R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11777R-HRP
Anti-ZFYVE27 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Zinc finger FYVE domain-containing protein 27 (ZFYVE27), also known as SPG33, is a 411 amino acid member of the FYVE-finger family of proteins. The FYVE domain is a cysteine-rich domain of about 70 amino acids that plays a role in the endosomal localization of the FYVE-finger proteins, and a majority of these proteins serve as regulators of endocytic membrane trafficking. ZFYVE27, a multi-pass membrane protein, is an endosomal protein that binds to Spastin, a protein that is primarily involved in microtubule dynamics and severing, vesicular trafficking and endosomal trafficking. Mutations in the gene encoding ZFTVE27 affect neuronal intracellular trafficking in the corticospinal tract and are thought to lead to hereditary spastic paraplegia (HSP), a neurodegenerative disorder, characterized by progressive paralysis of the legs, which is caused by impaired axonal transport. Five isoforms of ZFYVE27 exist as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ZFYVE27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité