Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DORFIN/RNF19 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11778R-A350
BOSSBS-11778R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11778R-A350
Anti-DORFIN/RNF19 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Dorfin is a multi-pass membrane, RING-IBR type, E3 ubiquitin-protein ligase. It is widely expressed with highest levels found in heart and ubiquitous expression throughout the central nervous system. Dorfin functions by accepting ubiquitin in the form of a thioester from UBCH7 and UBC8 and then transferring it to the targeted substrates. Dorfin is responsible for ubiquitylating synphilin-1, CaSR and mutant variants of SOD-1, a protein at fault for familial ALS (amyotrophic lateral sclerosis). Dorfin physically interacts with VCP (Valosin-containing protein) via its C-terminus. Together these two proteins are associated with the formation of ubiquitylated inclusions (UBIs) that characterize many neurodegenerative disorders, such as Parkinson’s disease and ALS. This association with UBIs suggests that Dorfin plays an important role in the disease process.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DORFIN/RNF19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité