Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lingo-1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-1177R-A680
BOSSBS-1177R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-1177R-A680
Anti-Lingo-1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Functional component of the Nogo receptor signaling complex (RTN4R/NGFR) in RhoA activation responsible for some inhibition of axonal regeneration by myelin-associated factors. Is also an important negative regulator of oligodentrocyte differentiation and axonal myelination. Acts in conjunction with RTN4 and RTN4R in regulating neuronal precursor cell motility during cortical development (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Lingo-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 521-620/620
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité