Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LMX1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11780R-A488
BOSSBS-11780R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11780R-A488
Anti-LMX1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Nail-patella syndrome (NPS) is an autosomal dominant disorder characterized by dyplasia of finger nails, skeletal anomalies and, frequently, renal disease. NPS is caused by putative loss-of-function mutations in the transcription factor LMX1B. LMX1B belongs to the LIM-homeodomain family, members of which are known to be important for pattern formation during development. Twenty-two novel mutations may occur in the gene encoding LMX1B and the type and distribution of the mutations support the hypothesis that NPS is the result of haploinsufficiency for LMX1B. LMX1B is also necessary for normal development of the eye and in regulating dopaminergic neurogenesis and may be involved in developmental glaucoma and the aetiology of idiopathic Parkinson’s disease. Specifically, LMX1B along with LIM1 control the initial trajectory of motor axons in the developing mammalian limb. In addition, LMX1B directly regulates the coordinated expression of alpha 3(IV) and alpha 4(IV) collagen required for normal glomerular basement membrane (GBM) morphogenesis, and the dysregulation of LMX1B in GBM contributes to the renal pathology and nephrosis in NPS.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LMX1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité