Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PON3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11782R-CY5
BOSSBS-11782R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11782R-CY5
Anti-PON3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Paroxon is an organophosphorus anticholinesterase compound, used topically in the treatment of glaucoma. It is produced in vivo in mammals by microsomal oxidation of the insecticide parathion. Parathion is inert until transformed to paroxon. Paroxonase or PON is an arylesterase that is capable of hydrolyzing paroxon to produce p-nitrophenol. PONs are nonspecific and their classification is based not only on substrate specificity but also on tissue distribution, inhibition properties and physicochemical characteristics such as electrophoretic mobility and molecular weight. In contrast to PON1, which is expressed mainly in the liver, PON2 is expressed in a variety of mouse tissues, including the pancreas. PON3 is a associated with the high density lipoprotein fraction of serum. The genes which encode PON1-3 are physically linked and map to human chromosome 7q21.3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PON3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité