Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11784R-CY5
BOSSBS-11784R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11784R-CY5
Anti-SPR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
SPR, also known as sepiapterin reductase, is a homodimeric cytoplasmic protein that belongs to the sepiapterin reductase family. SPR functions as an NADH-dependent aldo-keto reductase and specifically catalyzes the reduction of pteridine derivatives. In addition, SPR plays an important role in tetrahydrobiopterin (BH4) biosynthesis, catalyzing the final reduction step of the synthesis pathway. BH4 is an essential cofactor for the hydroxylation of the aromatic amino acids (tryptophan, tyrosine and phenylalanine) and is required for proper dopamine synthesis. Mutations in the gene encoding SPR can cause sepiapterin reductase deficiency, a monoamine neurotransmitter deficiency without hyperphenylalaninemia. Sepiapterin reductase deficiency interferes with BH4 synthesis, resulting in DOPA-responsive dystonia and a variety of other human diseases. In addition, SPR mRNA expression is increased in the brain of Parkinson’s Disease (PD) patients, suggesting that SPR may play a role in PD.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité