Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPG21 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11785R
BOSSBS-11785REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11785R
Anti-SPG21 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Maspardin is a 308 amino acid cytoplasmic protein that is widely expressed. Belonging to the AB hydrolase superfamily, Maspardin colocalizes with CD4 on endosomal/trans-Golgi network. It is thought that Maspardin may act as a negative regulatory factor in CD4-dependent T-cell activation. Defects in the gene encoding Maspardin are the result of hereditary spastic paraplegia autosomal recessive type 21 (also designated Mast syndrome), an autosomal recessive neurodegenerative disorder characterized by a slow, gradual, progressive weakness and spasticity of the lower limbs. The gene encoding Maspardin is encoded by human chromosome 15, which houses over 700 genes and comprises nearly 3% of the human genome.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SPG21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité