Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAS2R20 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11789R
BOSSBS-11789REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11789R
Anti-TAS2R20 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The sense of taste provides animals with valuable information about the quality and nutritional value of food. A family of G protein coupled receptors are involved in taste perception and include T1R, which is involved in sweet and umami taste perception and T2R, which is involved in bitter taste perception. Both types of taste receptors couple to various G proteins to initiate signal transduction cascades. T2R49 plays a role in sensing the chemical composition of the gastrointestinal content. T2R49 is expressed in subsets of taste receptor cells of the tongue and exclusively in gustducin-positive cells.

  • WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TAS2R20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité