Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OA1/GPR143 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11791R-A680
BOSSBS-11791R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11791R-A680
Anti-OA1/GPR143 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs or GPCRs), are members of the largest protein family and play a role in many different stimulus-response pathways. G-protein coupled receptors mediate extracellular signals into intracellular signals (G-protein activation). They respond to a great variety of Signalling molecules, including hormones, neurotransmitters and other proteins and peptides. GPR143, also designated ocular albinism type 1 protein (OA1), is detected exclusively in pigment cells. OA1, which is a multi-pass membrane protein, is a melanosomal protein expressed primarily in pigment cells. Defects in the gene encoding for OA1 cause ocular albinism, an X-linked disorder mainly characterised by retinal hypopigmentation and visual impairment.

Type: Primary
Antigen: OA1/GPR143
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/404
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité