Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11792R-CY5
BOSSBS-11792R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11792R-CY5
Anti-SPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
DNA damage results in the arrest of cell cycle progression, allowing the damaged DNA to be repaired prior to replication. Checkpoints exist at several cell cycle phase transitions to maintain this genetic integrity. Rad9, Rad17, Rad24 and Mec3 are involved in activating the G1 and G2 checkpoints (1–4). Pol2 (also known as Dun2), encoding the catalytic subunit of DNA polymerase epsilon, plays a role in activating the S phase checkpoint (5). The protein kinase Rad53 (also designated Spk1, Mec2 or Sad1) is essential for both G2 and S phase arrest. Activation of Rad53 is regulated by Mec1 (also known as Esr1 and Sad3), a homolog of the human ATM protein (6). Pds1 and Mad2 both regulate checkpoints associated with incomplete spindle replication (7,8). Dun1, another protein kinase, plays a role in transducing the DNA damage signal (9).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Rad53/SPK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité