Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALDH3A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11797R-CY3
BOSSBS-11797R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11797R-CY3
Anti-ALDH3A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Aldehyde dehydrogenases (ALDHs) mediate the NADP+-dependent oxidation of aldehydes into acids and play an important role in the detoxification of alcohol-derived acetaldehyde, as well as in lipid peroxidation and in the metabolism of corticosteroids, biogenic amines and neurotransmitters. ALDH3A2 (aldehyde dehydrogenase 3 family, member A2), also known as SLS, FALDH or ALDH10, is a 485 amino acid single-pass membrane protein that localizes to the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum and belongs to the aldehyde dehydrogenase family. Expressed in a variety of tissues, including liver, heart, lung, brain, kidney and placenta, ALDH3A2 catalyzes the NAD+-dependent oxidation of long-chain aliphatic aldehydes to fatty acids, a process that is necessary for detoxification and lipid metabolism. Defects in the gene encoding ALDH3A2 are the cause of Sjoegren-Larsson syndrome (SLS), an autosomal recessive neurocutaneous disorder characterized by severe mental retardation, seizures and speech defects. Multiple isoforms of ALDH3A2 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ALDH3A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité