Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Reticulon 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11798R-A680
BOSSBS-11798R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11798R-A680
Anti-Reticulon 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Reticulon 1A may be involved in neuroendocrine secretion or in membrane trafficking in neuroendocrine cells. It is expressed in neural and neuroendocrine tissues and cell cultures derived therefrom. Expression of isoform RTN1-C is strongly correlated with neuronal differentiation. Different isoforms have been described as a result of alternative splicing.

Type: Primary
Antigen: Reticulon 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-400/776
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité