Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM18 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11799R-A647
BOSSBS-11799R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11799R-A647
Anti-TMEM18 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
TMEM18 is a 140 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to the nuclear membrane and is expressed in the brain. TMEM18 functions as a cell migration modulator which enhances the glioma-specific migration ability of neural precursor and neural stem cells.Overexpression of TMEM18 increases migration of human and murine neural stem cells, whereas knockdown of TMEM18 mRNA reduces cellular migration. Two specific single nucleotide polymorphisms (SNPs) within the TMEM18 gene locus known as rs6548238 and rs756131 have been linked to obesity susceptibility.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TMEM18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité