Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AVPR1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11800R-CY3
BOSSBS-11800R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11800R-CY3
Anti-AVPR1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Vasopressin (AVP), the antidiuretic hormone, is a cyclic nonpeptide that is involved in the regulation of body fluid osmolality (1-3). AVP mediates its effects through a family of G-protein coupled receptors, the vasopressin receptors type V1a, V2 and V3 (also designated V1b) (1,2). The AVP receptor V1a is responsible for several functions, including blood vessel constriction, liver glycogenolysis and platelet adhesion (3). It is detected as a full length protein and a shorter protein, which results from proteolytic cleavage of its amino terminus (4). The V1a receptor is coupled to Gq/11 protein, which increases the intracellular calcium concentration (3). The human AVP receptor V2 gene maps to chromosome Xq28 and is expressed in lung and kidney (5,6). Mutations in the V2 receptor result in nephrogenic diabetes insipidus (NDI), a rare X-linked disorder characterized by the inability of the kidney to concentrate urine in response to AVP (5,7). The AVP Receptor V2 activates the Gs protein and the cyclic AMP second messenger system (7). The AVP receptor V3 is preferentially expressed in the pituitary and stimulates the release of adrenocorticotropic hormone (ACTH) in response to AVP by mobilizing intracellular calcium stores (8). AVP receptor antagonists may have potential therapeutic effects in hypertension, congestive heart failure, nephrotic syndrome and ACTH-secreting tumors (2).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AVPR1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité