Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ARFGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11804R-A647
BOSSBS-11804R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11804R-A647
Anti-ARFGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Guanine nucleotide-exchange proteins (GEPs) accelerate replacement of bound GDP with GTP and thereby activate ADP-ribosylation factors (ARFs), a family of guanine nucleotide-binding proteins that play an important role in intracellular vesicular trafficking. GEPs comprise two major families, large GEPs that are inhibited by brefeldin A (BFA), a protein that effects golgi structure, and a group of smaller GEPs that are insenstive to BFA. Two genes for GEPs found on human chromosomes 8 and 20 encode BFA sensitive GEPs designated BIG1 and BIG2. Both GEPS contain a sec7 domain that is responsible for their brefeldin inhibition and also their catalytic activity. In vivo, BIG1 and BIG2 exist in macromolecular complexes that move between the golgi membranes and cytosol. BIG2 associates with PKA regulatory subunits, implying that BIG2 may act as an A kinase-anchoring protein (AKAP) that could coordinate the cAMP and ARF regulatory pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARFGEF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité