Anti-ATBF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-11805R-A680
BOSSBS-11805R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11805R-A680
Anti-ATBF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
AT-motif binding factor 1 (ATBF1) binds to the AT-rich core sequence element in the human a-fetoprotein enhancer. Alternative splicing generates the ATBF1-A and ATBF1-B. While ATBF1-A contains a 920-amino acid extension at the N-terminus, both ATBF1-A and ATBF1-B contain 4 DNA-binding homeobox domains. Additionally, ATBF1-A contains 23 zinc finger motifs while ATBF1-B contains 18 zinc finger motifs. The N-terminal extension unique to ATBF1-A has transcriptional repressor activity. In the small intestine, ATBF1-A inhibits expression of the brushborder enzyme aminopeptidase-N through directMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité