Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATXN10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11806R-A488
BOSSBS-11806R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11806R-A488
Anti-ATXN10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Spinocerebellar ataxia (SCA) is an autosomal dominant neurodegenerative disorder characterized by ataxia and selective neuronal cell loss. SCA is caused by the expansion of a translated CAG repeat, encoding a polyglutamine tract in SCA gene products, known as ataxins. The ataxin proteins are ubiquitously expressed in nervous tissue, but are primarily detected in cerebellum, brain stem and spinal cord in the central nervous system. Ataxin-10 is a cytoplasmic protein that belongs to the family of armadillo repeat proteins. A loss of ataxin-10 in primary neuronal cells causes increased apoptosis of cerebellar neurons. Ataxin-10 interacts with p110, an O-Linked beta-N-acetylglucosamine transferase, and may be important in the regulation of intracellular glycosylation levels and homeostasis in the brain. Spinocerebellar ataxia type 10 (SCA10) is an autosomal dominant disorder that causes cerebellar ataxia and seizures. SCA10 is caused by an expansion of an ATTCT pentanucleotide repeat in intron 9 of the ataxin-10 gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATXN10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité