Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Adracalin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11807R-A680
BOSSBS-11807R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11807R-A680
Anti-Adracalin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Aladin (Adracalin) belongs to a family of WD repeat-containing proteins. These proteins have a wide variety of functions, including signal transduction regulation, RNA processing and transcription. Aladin plays a role in peripheral and central nervous system development. It is widely expressed, with the highest expression seen in pituitary gland, corpus callosum, cerebellum, adrenal gland and gastrointestinal structures. Defects in Aladin cause the autosomal recessive disorder achalasia-addisonianism-alacrima (triple A) syndrome. Triple A syndrome is characterised by achalasia, alacrima and adrenocortico-tropin-resistant adrenal insufficiency. Robust expression in neural systems associated with cognitive, motor and sensory functions is consistent with the myriad of symptoms experienced by patients with triple A syndrome.

Type: Primary
Antigen: Adracalin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/546
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité