Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RHOA + RHOC Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1180R-FITC
BOSSBS-1180R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-1180R-FITC
Anti-RHOA + RHOC Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Regulates a signal transduction pathway linking plasma membrane receptors to the assembly of focal adhesions and actin stress fibers. Involved in a microtubule-dependent signal that is required for the myosin contractile ring formation during cell cycle cytokinesis. Plays an essential role in cleavage furrow formation. Required for the apical junction formation of keratinocyte cell-cell adhesion. Serves as a target for the yopT cysteine peptidase from Yersinia pestis, vector of the plague, and Yersinia pseudotuberculosis, which causes gastrointestinal disorders. Stimulates PKN2 kinase activity. May be an activator of PLCE1. Activated by ARHGEF2, which promotes the exchange of GDP for GTP. Essential for the SPATA13-mediated regulation of cell migration and adhesion assembly and disassembly. The MEMO1-RHOA-DIAPH1 signaling pathway plays an important role in ERBB2-dependent stabilization of microtubules at the cell cortex. It controls the localization of APC and CLASP2 to the cell membrane, via the regulation of GSK3B activity. In turn, membrane-bound APC allows the localization of the MACF1 to the cell membrane, which is required for microtubule capture and stabilization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: RhoA/C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité