Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BRWD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11811R-A350
BOSSBS-11811R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11811R-A350
Anti-BRWD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Members of the WD repeat protein family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis and gene regulation. BRWD3 (bromodomain and WD repeat-containing protein 3) is a 1,802 amino acid protein expressed in fetal liver and most adult tissues. Existing as five alternatively spliced isoforms, BRWD3 contains two bromo domains, nine WD repeats and is thought to play a role in transcription by modifying chromatin. Mutations in the gene encoding BRWD3 are the cause of mental retardation X-linked type 93 (MRX93), which is also known as mental retardation X-linked with macrocephaly (XLMR). MRX93 is characterized by mild intellectual disability, macrocephaly, a prominent forehead and large cupped ears.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BRWD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité