Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAPS1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11812R-HRP
BOSSBS-11812R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11812R-HRP
Anti-CAPS1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Calcium-dependent secretion activators (CAPS-1 and CAPS-2) are calcium-binding proteins that direct neurotransmitter and neuropeptide-filled vesicles to the cell membrane for secretory granule exocytosis. Both CAPS-1 and CAPS-2 are expressed primarily in the brain where they regulate the secretion of various substances. The CAPS proteins contain a PH domain that is essential for regulation of exocytosis, as well as regulation of phospholipid binding. Through their regulation of neurotrophin release from granule cells, CAPS proteins help to regulate cell fate during neuronal development. CAPS-1 is thought to regulate catecholamine release from neuronal cells, while CAPS-2 is thought to regulate release of both brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neurotrophin-3 (NT-3) from granule cells. Defects in the genes encoding CAPS-1 and CAPS-2 are implicated in impaired cerebral development and autism.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CAPS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité