Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CBLN2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11815R-FITC
BOSSBS-11815R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11815R-FITC
Anti-CBLN2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Cerebellin (CER), which was originally isolated from rat cerebellum, is a hexadecapeptide derived from a larger precursor Cerebellin 1, also designated precerebellin 1 or Cbln1. Four propeptides, Cerebellin 1, Cerebellin 2 (Cbln2), Cerebellin 3 (Cbln3), and Cerebellin 4 (Cbln4), comprise the precerebellin subfamily within the C1q protein family. Cerebellin family members act as transneuronal regulators of synapse development and synaptic plasticity in various brain regions. CER and it metabolite des-Ser1-cerebellin are also expressed in several extra-cerebellar tissues, including adrenal gland. Cerebellin 1, 2 and 3 assemble into homomeric and heteromeric complexes, thereby influencing each other’s degradation and secretion. Cerebellin 3 is not able to form homomeric complexes, and can only be secreted upon forming a heteromeric complex with Cerebellin 1. Decreased concentrations of CER has been found in the brain of patients with olivopontocerebellar atrophy (OPCA) and Shy-Drager syndrome, suggesting a role for CER in the pathology of these diseases.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CBLN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité