Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CBLN4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11816R-HRP
BOSSBS-11816R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11816R-HRP
Anti-CBLN4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Cerebellin (CER), which was originally isolated from rat cerebellum, is a hexadecapeptide derived from a larger precursor called Cerebellin 1, also designated precerebellin 1 or Cbln1. Four propeptides, Cerebellin 1, Cerebellin 2 (Cbln2), Cerebellin 3 (Cbln3) and Cerebellin 4 (Cbln4), comprise the precerebellin subfamily within the C1q protein family. Cerebellin family members act as transneuronal regulators of synapse development and synaptic plasticity in various brain regions. Cerebellin and its metabolite, des-Ser(1)Cer, are also expressed in several extra-cerebellar tissues, including adrenal gland. Cerebellin 1, 2 and 3 assemble into homomeric and heteromeric complexes, thereby influencing each other’s degradation and secretion. Cerebellin 3 is not able to form homomeric complexes, and can only be secreted upon forming a heteromeric complex with Cerebellin 1. Decreased concentrations of Cerebellin have been found in the brain of patients with olivopontocerebellar atrophy (OPCA) and Shy-Drager syndrome, suggesting a role for Cerebellin in the pathology of these diseases.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CBLN4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité