Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHURC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11820R-A488
BOSSBS-11820R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11820R-A488
Anti-CHURC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
CHURC1 is a 112 amino acid protein that plays a critical role in neural induction during embryogenesis. The fibroblast growth family of proteins (FGFs) has been identified as necessary factors in mesoderm formation and neural induction. CHURC1, a putative zinc finger protein, is a transcriptional activator that mediates FGF signaling. Furthermore, CHURC1 is thought to play a role in the regulation of cell movement. Although CHURC1 does not bind to DNA, it functions as a transcriptional regulator and a protein-interaction factor. Two isoforms of CHURC1 exist as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CHURC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité