Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DCDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11824R-HRP
BOSSBS-11824R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-11824R-HRP
Anti-DCDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The DCDC2 gene encodes the DCDC2 protein (Doublecortin-containing protein 2, RU2, RU2S) which contains two Doublecortin peptide domains similar to those in the Doublecortin gene. DCDC2 is transcribed as a “normal” gene, which results in a sense transcript (RU2S), but when it is transcribed in the opposite direction, a shorter antisense transcript (RU2AS), which is found in tumors, results. The DCDC2 protein demonstrates ubiquitous expression, whereas RU2AS expression is restricted to normal kidney, bladder, liver and testis, and to tumors of various histologic origins. The deduced DCDC2 protein contains 476 amino acids, while the RU2AS protein contains 84 residues. There is a significant association between dyslexia and several SNPs within the DCDC2 gene.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DCDC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité