Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DOK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11826R-A750
BOSSBS-11826R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11826R-A750
Anti-DOK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The downstream of kinase family (Dok-1-7) are members of a class of docking proteins that interact with receptor tyrosine kinases and, via this interaction, mediate biological responses within the body. Dok-4 (Downstream of kinase-4) is a 326 amino acid protein that contains one PH domain and one IRS-type PTB domain and belongs to the Dok family of interacting proteins. Expressed in a variety of tissues with highest expression in liver, heart, kidney and skeletal muscle, Dok-4 plays an important role in Ret-mediated neurite outgrowth and may link Ret with downstream effectors during neuronal differentiation. Additionally, Dok-4 is thought to play a positive role in the activation of MAPK pathways and may participate in T-cell induced immune system regulation. Overexpression of Dok-4 is associated with clear cell renal cell carcinoma, suggesting a role for Dok-4 in tumourigenesis.

Type: Primary
Antigen: DOK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 22-98/326
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité