Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11830R-CY7
BOSSBS-11830R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11830R-CY7
Anti-CA10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Carbonic anhydrases (CAs) are members of a large family of zinc metalloenzymes responsible for catalyzing the reversible hydration of carbon dioxide. CAs show extensive diversity in their distribution and subcellular localization. They are involved in a variety of biological processes, including calcification, bone resorption, respiration, acid-base balance and the formation of aqueous humor, saliva, gastric juice and cerebrospinal fluid. CA X also referred to as Carbonic anhydrase-related protein X (CA-RP X) or Cerebral protein 15, is a member of the carbonic anhydrase family that lacks two of the three Zn-binding motifs essential for carbonic anhydrase activity. For this reason, CA X does not exhibit catalytic activity. It is expressed primarily in brain and kidney and may play a role in brain development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CA10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité