Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DYRK1A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11834R-CY3
BOSSBS-11834R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11834R-CY3
Anti-DYRK1A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Dyrk (for dual specificity tyrosine phosphorylation regulated kinase) is the homolog of the Drosophila mnb (minibrain) gene which is required for neurogenesis. Dyrk is a dual-specificity tyrosine kinase and serine/threonine kinase, which is itself regulated by tyrosine phosphorylation. Several mammalian Dyrk related proteins have been identified and are thought to compose a family of dual specificity protein kinases. Dyrk family members, including Dyrk1A (dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A), Dyrk1B, Dyrk1C, Dyrk2, Dyrk3, Dyrk4A and Dyrk4B, are thought to be involved in diverse cellular functions. Localized to the nucleus and highly expressed in testis, muscle and the developing nervous system, Dyrk1A, also known as MNB or MNBH, functions to phosphorylate serine, threonine and tyrosine residues on various substrates involved in signaling pathways that regulate cell proliferation. Dyrk1A is a candidate gene for learning defects that are involved in Downs syndrome (DS), suggesting a possible role for Dyrk1A in the development of DS. Four isoforms of Dyrk1A exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DYRK1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité